Przejdź do
D8006
2′-Deoxycytidine hydrochloride
analytical standard, ≥99%
Synonim(y):
1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)cytosine hydrochloride, Cytosine deoxyriboside hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
342,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13N3O4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.68
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-639-9
Beilstein/REAXYS Number:
3576124
MDL number:
342,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
SMILES string
Cl[H].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C9H13N3O4.ClH/c10-7-1-2-12(9(15)11-7)8-3-5(14)6(4-13)16-8;/h1-2,5-6,8,13-14H,3-4H2,(H2,10,11,15);1H/t5-,6+,8+;/m0./s1
InChI key
LTKCXZGFJFAPLY-OERIEOFYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E2750G4875C6645
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
format
neat
format
-
format
-
format
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′-Deoxycytidine hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ilaria Cascone et al.
The EMBO journal, 27(18), 2375-2387 (2008-08-30)
The Ras family G-proteins RalA and RalB make critical non-overlapping contributions to the generation of a tumorigenic regulatory network, supporting bypass of the normal restraints on both cell proliferation and survival. The Sec6/8 complex, or exocyst, has emerged as a
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D8006-1G04061826035542
D8006-10G04061832849652