D0718000
Dexamethasone pivalate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Dexamethasone 21-trimethylacetate, 9-Fluoro-11β,17-dihydroxy-16α-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl 2,2-dimethylpropanoate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
dexamethasone
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C27H37FO6/c1-15-11-19-18-8-7-16-12-17(29)9-10-24(16,5)26(18,28)20(30)13-25(19,6)27(15,33)21(31)14-34-22(32)23(2,3)4/h9-10,12,15,18-20,30,33H,7-8,11,13-14H2,1-6H3/t15-,18+,19+,20+,24+,25+,26+,27+/m1/s1
Klucz InChI
XMQRFWOHEPJZPS-JHUFMRCFSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)