Merck
BP811
Dexamethasone impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Dexamethasone, (11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone, Prednisolone F
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H29FO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.46
Beilstein:
2066651
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
dexamethasone
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
mp
262-264 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
mixture
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Klucz InChI
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
informacje o genach
human ... NR3C1(2908)
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Wzorzec zanieczyszczenia deksametazonem, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Stosowany również w monografiach takich jak
  • :Tobramycin and Dexamethasone Eye Drops, SuspensionDexamethasone
  • Eye Drops, SuspensionDexamethasone
  • Sodium Phosphate Eye Drops, Solution
  • Działania biochem./fizjol.
    Glucocorticoid anti-inflammatory agent
    Glucocorticoid anti-inflammatory agent. Regulates T cell survival, growth, and differentiation. Inhibits the induction of nitric oxide synthase.
    Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 25 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    produkt powiązany
    Numer produktu
    Opis
    Cennik
    Piktogramy
    Health hazard
    Hasło ostrzegawcze
    Danger
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Repr. 1B
    Kod klasy składowania
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)