Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
3 x 80 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1480,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
according to ASTM® D93
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
petroleum
pharmaceutical
format
neat
General description
Application
Features and Benefits
- Secondary working standard is categorized in accordance with ASTM D93 Procedure A for equipment performance checks.
- Packaged in 3 X 80mL bottles - ′Single shot′; one bottle per test ensures zero contamination / high end volatile loss.
- Fully traceable to international standards.
- Supplied with MSDS.
- Tamper-evident security packaging.
- Shelf life of 12 months.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) petroleum |
| manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| agency according to ASTM® D93 | agency according to ASTM® D93 | agency according to ASTM® D93 | agency according to ASTM® D93 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flash Point Standard - Pensky Martens
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
140.0 °F
flash_point_c
60 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68334-30-5