Przejdź do
P8891
Propantheline bromide
≥97% (TLC), powder
Synonim(y):
(2-Hydroxyethyl)diisopropylmethylammonium bromide xanthene-9-carboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
246,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
976,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C23H30NO3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
EC Number:
200-030-6
MDL number:
Assay:
≥97% (TLC)
Form:
powder
246,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 50 mg/mL
originator
Shire
SMILES string
[Br-].CC(C)[N+](C)(CCOC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13)C(C)C
InChI
1S/C23H30NO3.BrH/c1-16(2)24(5,17(3)4)14-15-26-23(25)22-18-10-6-8-12-20(18)27-21-13-9-7-11-19(21)22;/h6-13,16-17,22H,14-15H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
XLBIBBZXLMYSFF-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Inhibits action of acetylcholine at post-ganglionic synapses; muscarinic acetylcholine receptor antagonist; antispasmodic; reduces gastric acid secretion.
Features and Benefits
This compound was developed by Shire. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S7882S8502I1637
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL
originator
Shire
originator
-
originator
-
originator
Boehringer Ingelheim
color
white to off-white
color
white
color
white
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propantheline bromide
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)