Przejdź do
BP075
Chlortalidon zanieczyszczenie B
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
4′-Chloro-3′-sulfamoyl-2-benzophenone-2-carboxylic acid, 2-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)benzoic acid, 2-[3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoyl]benzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
952,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10ClNO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.75
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
952,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
BP
API family
chlorthalidone
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N)c1c(ccc(c1)C(=O)c2c(cccc2)C(=O)O)Cl
InChI
1S/C14H10ClNO5S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7H,(H,18,19)(H2,16,20,21)
InChI key
UKRADWWBRBBJLZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Kwas 2-(4-chloro-3-sulfamoilobenzoilo)benzoesowy BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Używany również w monografiach takich jak
  • :Co-tenidone TabletsChlortalidone
  • Tablets
  • Packaging
    Ilość jednostkowa: 25 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    Porównaj podobne pozycje
    Wyświetl pełne porównanie
    Pokaż różnice
    1 of 1
    Ta pozycja
    BP071BP703BP607
    description
    British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    description
    British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    description
    British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    description
    British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    BP
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    form
    solid
    form
    crystalline powder
    form
    solid
    form
    solid
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    format
    neat
    format
    neat
    format
    neat
    format
    neat
    pictograms
    Exclamation mark
    signalword
    Warning
    Hazard Classifications
    Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
    target_organs
    Respiratory system
    Klasa składowania
    11 - Combustible Solids
    wgk
    WGK 3
    flash_point_f
    Not applicable
    flash_point_c
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)