Przejdź do
D4628
Diethylstilbestrol
≥99% (HPLC), Synthetic estrogen, powder
Synonim(y):
(E)-3,4-Bis(4-hydroxyphenyl)-3-hexene, DES, Stilbestrol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
441,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1730,00 zł
1470,50 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2610,00 zł
2218,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
200-278-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2056095
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
441,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Diethylstilbestrol, ≥99% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
SMILES string
CC\C(c1ccc(O)cc1)=C(\CC)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H20O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,19-20H,3-4H2,1-2H3/b18-17+
InChI key
RGLYKWWBQGJZGM-ISLYRVAYSA-N
Gene Information
Application
Diethylstilbestrol has been used:
  • to evaluate the estrogenic activity of diethylstilbestrol by quantitating the expression levels of endogenous estrogen-regulated marker genes
  • to evaluate the estrogenic, androgenic and toxicity responses in bioluminescent yeast bioreporter assay (BLYES)
  • to detect its effect on the proliferation and tyrosinase activity of melanocytes
Biochem/physiol Actions
Diethylstilbestrol is a synthetic estrogen with carcinogenic properties. Causes renal clear-cell carcinoma in Syrian hamster. In humans it causes increased risk of breast cancer, clear cell adenocarcinoma (CCA) of the vagina and cervix, and reproductive anomalies. Used in the treatment of prostate cancer to block the production of testosterone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D64461195001SML0225
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRG(2104)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208), Esr1(24890)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ESR1(2099)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylstilbestrol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)