Wybierz wielkość
876,00 zł
876,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Mevinolin from Aspergillus sp., ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline powder
mp
175.4 °C
solubility
ethanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
originator
Abbott
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12[C@H](C[C@@H](C)C=C1C=C[C@H](C)[C@@H]2CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)OC(=O)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C24H36O5/c1-5-15(3)24(27)29-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-19-12-18(25)13-22(26)28-19/h6-7,10,14-16,18-21,23,25H,5,8-9,11-13H2,1-4H3/t14-,15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
InChI key
PCZOHLXUXFIOCF-BXMDZJJMSA-N
Gene Information
human ... HMGCR(3156)
rat ... Hmgcr(25675)
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% |
| Gene Information human ... HMGCR(3156) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information human ... IMPDH1(3614), IMPDH2(3615) |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| form crystalline powder | form - | form powder | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility ethanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility methanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Cholesterol synthesis regulation by dietary levels, LDL receptors control lipid-rich LDL particle transport in cells.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Powiązane treści
Datasheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M2147-25MG | 04061834041641 |