BP642
Metipranolol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-2,3,6-trimethyl-phenol 1-acetate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
metipranolol
Postać
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C17H27NO4/c1-10(2)18-8-15(20)9-21-16-7-11(3)17(22-14(6)19)13(5)12(16)4/h7,10,15,18,20H,8-9H2,1-6H3
Klucz InChI
BQIPXWYNLPYNHW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)