Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
15 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H19NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.76
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
2125708
MDL number:
7170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
metoprolol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-10(2)14-7-12(16)9-17-13-5-3-11(8-15)4-6-13/h3-6,8,10,12,14,16H,7,9H2,1-2H3
InChI key
BGHLBXLHZRCXRY-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Metoprolol Related Compound C Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Również do stosowania z monografiami USP, takimi jak:
Również do stosowania z monografiami USP, takimi jak:
- Fumaran metoprololu
- Winian metoprololu
- Winian metoprololu do wstrzykiwań
- bursztynian metoprololu
- Winian metoprololu Tabletki
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family metoprolol | API family metoprolol | API family metoprolol | API family metoprolol |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?