Merck
BP1103
Nicorandil
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
2-(Pyridine-3-carbonylamino)ethyl nitrate, 2-Nicotinamidoethyl nitrate, Ikorel, N-[2-(Nitrooxy)ethyl]-3-pyridinecarboxamide, SG-75, Sigmart, Zynicor
Wybierz wielkość
100 MG
1070,00 zł
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1070,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
nicorandil
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)OCCNC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C8H9N3O4/c12-8(7-2-1-3-9-6-7)10-4-5-15-11(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,12)
Klucz InChI
LBHIOVVIQHSOQN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Nicorandil BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Używany również w monografiach takich jak
  • :Nicorandil Tablets
  • Działania biochem./fizjol.
    Nicorandil is a hybrid ATP-sensitive K+ (KATP) channel opener and nicotinamide nitrate NO donor.
    Nicorandil is a hybrid ATP-sensitive K+ (KATP) channel opener and nicotinamide nitrate NO donor. Nicorandil selectively activates SUR2B- versus SUR2A-containing KATP channels. It enhances endothelial NO synthase expression and protects against ischemic ventricular arrhythmias. By activating potassium channels, and donating nitric oxide to activate the enzyme guanylate cyclase, Nicorandil causes activation of GMP leading to both arterial and venous vasodilatation. Nicorandil is selective for vascular potassium channels, but has no significant action on cardiac contractility and conduction.
    Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 100 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramy
    FlameExclamation mark
    Hasło ostrzegawcze
    Danger
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Acute Tox. 4 Oral - Org. Perox. D
    Kod klasy składowania
    5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 1
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)