Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 355,00 zł 301,75 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł 1283,50 zł |
Informacje o tej pozycji
301,75 zł
Cena katalogowa355,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-][N+](=O)OCCNC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C8H9N3O4/c12-8(7-2-1-3-9-6-7)10-4-5-15-11(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,12)
InChI key
LBHIOVVIQHSOQN-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (NMR) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (NMR) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: ≥8 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear |
| color white to off-white | color white to tan | color white to off-white | color white to beige |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nicorandil
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Org. Perox. D
Klasa składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?