Kluczowe dokumenty
BCR543
Mussel (dc-saxitoxin)
BCR®, certified reference material
Wybierz wielkość
15 G
896,00 zł
896,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
15 G
896,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
896,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
Matryca
mussel
Zastosowanie
food and beverages
Format
matrix material
temp. przechowywania
−20°C
Komentarz do analizy
For more information please see:
BCR543
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Saxitoxin dihydrochloride, dc-Saxitoxin dihydrochloride
Matrix Group: Fish and Seafood
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)