Kluczowe dokumenty
A0070020
Acesulfame potassium impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
5-Chloro-6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4ClNO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
acesulfame
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
[S]1(=O)(=O)NC(=O)C(=C(O1)C)Cl
Klucz InChI
YVZOKLTZSNJEQX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Acesulfam potasowy zanieczyszczenie B EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)