Merck
96996
Supelco
Biphenyl
certified reference material, TraceCERT®
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.21
Beilstein:
1634058
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer E:
E230
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
gęstość pary
5.31 (vs air)
ciśnienie pary
9.46 mmHg ( 115 °C)
linia produktu
TraceCERT®
temp. samozapłonu
1004 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
0.6 %, 111 °F
5.8 %, 166 °F
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
255 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jiyoung Seo et al.
Applied microbiology and biotechnology, 91(2), 219-228 (2011-06-01)
This review details recent progresses in the flavonoid biotransformation by bacterial non-heme dioxygenases, biphenyl dioxygenase (BDO), and naphthalene dioxygenase (NDO), which can initially activate biphenyl and naphthalene with insertion of dioxygen in stereospecfic and regiospecific manners. Flavone, isoflavone, flavanone, and
Kathy D Miller et al.
Breast cancer research and treatment, 148(1), 99-106 (2014-09-27)
Preclinical data suggest that medroxyprogesterone acetate (MPA) has both anti-metastatic and anti-angiogenic activity in the absence of hormone receptors (HR). This phase II trial assessed the activity of MPA alone or in combination with low-dose chemotherapy in patients with metastatic
Pasha M Khan et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 23(2), 532-536 (2012-12-13)
The structure-activity relationship study of a diphenylpropanamide series of ROR-γ selective modulators is reported. Compounds were screened using chimeric receptor Gal4 DNA-binding domain (DBD)-NR ligand binding domain cotransfection assay in a two-step format. Three different regions of the scaffold were
Sheng-Hao Hsu et al.
Acta biomaterialia, 8(11), 4151-4161 (2012-07-31)
Low-shrinkage resin-based photocurable liquid crystalline epoxy nanocomposite has been investigated with regard to its application as a dental restoration material. The nanocomposite consists of an organic matrix and an inorganic reinforcing filler. The organic matrix is made of liquid crystalline
Yang Ou et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(33), 3473-3475 (2013-03-22)
A novel A21-CuI catalyzed direct nitrogenation of biphenyl halides for the direct synthesis of carbazoles via a direct C-H amination process has been developed. A recyclable and inexpensive Cu-catalyst was successfully employed in N-heterocyclic compound synthesis via tandem azidation and