Kluczowe dokumenty
93967
Sigma-Aldrich
Peanut oil hardened
tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Arachidis oleum hydrogenatus, Arachidis oleum hydrogenatum, Arachis oil hardened
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Poziom jakości
Postać
paste
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
typ lipidu
oils
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C30H45N9O5/c31-15-5-4-9-23(26(33)41)37-29(44)25(18-19-7-2-1-3-8-19)39-28(43)24(10-6-16-36-30(34)35)38-27(42)22(32)17-20-11-13-21(40)14-12-20/h1-3,7-8,11-14,22-25,40H,4-6,9-10,15-18,31-32H2,(H2,33,41)(H,37,44)(H,38,42)(H,39,43)(H4,34,35,36)/t22-,23-,24+,25-/m0/s1
Klucz InChI
UEVAHGMTRWGMTB-JBXUNAHCSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)