Merck
63445
Almond oil from Prunus dulcis
tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Amygdalae oleum raffinatum, Almond oil, sweet
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.21
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
density
0.91 g/mL at 20 °C
application(s)
research use (small molecule)
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)