This is not a pharmaceutical grade product. It is intended for research use only. Unfortunately, no pharmaceutical grade peanut oil is offered at this time.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 342,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
342,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
peanut oil
Quality Segment
form
liquid
composition
Unsaturated fatty acids, ~80%
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
oleic acid
lipid type
oils
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Peanut oil is extracted from Arachis hypogaea L, is a source of edible oil in the tropical region. Peanut oil has high concentration of oleic and linoleic acid. It has many industrial applications like soap, cosmetics etc.
Application
Peanut oil has been used in the preparation of tamoxifen stock solution. It has also been used for dissolving the pesticide and fungicide compounds for in vivo study.
Non-polar solvent, largely consisiting of long-chain glycerides of fatty acids, used for the delivery of lipophilic compounds.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source peanut oil | biological source plant (Gossypium hirsutum L.) | biological source - | biological source maize |
| functional group oleic acid | functional group - | functional group ester, oleic acid | functional group ester |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| form liquid | form liquid | form viscous liquid | form liquid |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Peanut oil
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
awg
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is this considered pharmaceutical grade?