Key Documents
92267
3-Phenyllactic acid
analytical standard
Synonim(y):
α-Hydroxyhydrocinnamic acid, β-Phenyllactic acid, 2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
Klucz InChI
VOXXWSYKYCBWHO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Enantioselectivity of lipase in transesterification
- Oxidation by glycolate oxidase and catalase
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)