Merck
91594
Supelco
N1-Acetylsulfamethoxazole
analytical standard
Synonim(y):
N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)acetamide, N1-Acetyl-N1-(5-methyl-3-isoxazolyl)sulfanilamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13N3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.31
Beilstein:
893012
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤1.0% water
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC1=CC=C(S(=O)(N(C2=NOC(C)=C2)C(C)=O)=O)C=C1
InChI
1S/C12H13N3O4S/c1-8-7-12(14-19-8)15(9(2)16)20(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3
Klucz InChI
WOTJLXVSBKKTTH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N1-Acetylosulfametoksazol jest metabolitem bakteriostatycznego antybiotyku sulfametoksazolu, który jest zwykle stosowany w leczeniu różnych chorób u ludzi i zwierząt.
Zastosowanie
N1-Acetylosulfametoksazol może być stosowany jako wzorzec analityczny do oznaczania analitu w próbkach gleby i roślin metodą chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sonia Blasioli et al.
Journal of colloid and interface science, 419, 148-159 (2014-02-05)
Sulfonamide antibiotics are persistent pollutants present in surface and subsurface waters in both agricultural and urban environments. Sulfonamides are of particular concern in the environment because they are known to induce high levels of bacterial resistance. Adsorption of sulfamethoxazole sulfonamide
Renato F Dantas et al.
Journal of hazardous materials, 150(3), 790-794 (2007-06-19)
Sulfamethoxazole (SMX) is a bacteriostatic antibiotic largely used for diverse types of illness. Its widely use in humans and even in animals releases unmetabolized and active metabolites that have a strong potential in terms of effect in organisms. In this
Uptake, translocation and transformation of three pharmaceuticals in green pea plants
Klement A, et al.
Journal of Hydrology and Hydromechanics, 68(1) (2020)