Merck
91502
Supelco
Buprofezin-(isopropyl-1,1,1,3,3,3-d6)
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Buprofezin-d6
Wybierz wielkość
5 MG
917,00 zł
917,00 zł
Cena katalogowa1310,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
917,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16D6H17N3OS
Masa cząsteczkowa:
311.48
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
917,00 zł
Cena katalogowa1310,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥98.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
mp
104-108 °C
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Buprofezin-(izopropylo-1,1,1,3,3,3-d6) jest znakowanym izotopowo analogiem ogólnoustrojowego fungicydu, buprofezinu,[1] trwałego insektycydu i akarycydu, szeroko stosowanego przeciwko szkodnikom ssącym.[2]
Zastosowanie
Związki znakowane izotopami są coraz częściej wykorzystywane w spektrometrii mas z rozcieńczeniem izotopowym (IDMS) do ilościowej analizy pestycydów. Główną zaletą stosowania techniki IDMS jest to, że związki znakowane izotopami mają prawie takie same właściwości fizyczne jak ich nieznakowane analogi, a zatem wykazują identyczne zachowanie podczas procesu przygotowania próbki. Pomaga to w przezwyciężeniu problemów związanych z efektami matrycy, które zazwyczaj występują w zwykłej analizie LC-MS/GC-MS, potencjalnie skutkując stronniczymi wynikami. Poprzez dodanie do próbki przed jej przygotowaniem analogu znakowanego izotopem, można określić i skompensować utratę analitu, która prowadzi do efektów matrycy.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Electrochemical degradation of buprofezin insecticide in aqueous solutions by anodic oxidation at boron-doped diamond electrode
Errami M, et al.
Research on Chemical Intermediates, 39(2), 505-516 (2013)
Determination of buprofezin residues in rice and fruits using HPLC with LC/MS confirmation.
Lee YD and Jang SW
Korean Journal of Environmental Agriculture, 29(3), 247-256 (2010)