Merck
91423
Supelco
N1,N12-Diacetylspermine hydrochloride
analytical standard
Synonim(y):
N,N′-[1,4-Butanediylbis(imino-3,1-propanediyl)]bis[acetamide] hydrochloride, DAS, N1,N12-Bis(acetyl)spermine hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
2280,00 zł
2280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
2280,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H30N4O2 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.41 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
2280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
clinical testing
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(CCCNC(=O)C)CCCCNCCCNC(=O)C
InChI
1S/C14H30N4O2/c1-13(19)17-11-5-9-15-7-3-4-8-16-10-6-12-18-14(2)20/h15-16H,3-12H2,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
Klucz InChI
NPDTUDWGJMBVEP-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)