Przejdź do
01467
N1-Acetylspermine trihydrochloride
≥97.0% (TLC)
Synonim(y):
N-[3-({4-[(3-aminopropyl)amino]butyl}amino)propyl]acetamide trihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
712,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H28N4O · 3HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.76
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7052482
712,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (TLC)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[H].CC(=O)NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C12H28N4O.3ClH/c1-12(17)16-11-5-10-15-8-3-2-7-14-9-4-6-13;;;/h14-15H,2-11,13H2,1H3,(H,16,17);3*1H
InChI key
QQSPUTBJDXPUCR-UHFFFAOYSA-N
Application
N1-Acetylspermine trihydrochloride has been used in a study to determine that the human carnitine transporter SLC22A16 mediates high affinity uptake of the anticancer polyamine analogue bleomycin-A5.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8558085578PHR2992
description
≥97.0% (TLC)
description
≥99.0% (AT)
description
BioXtra, ≥99.5% (AT)
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (TLC), ≥99.5% (AT)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)