Przejdź do
A3658
N8-Acetylspermidine dihydrochloride
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H21N3O · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.20
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3698131
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.CC(=O)NCCCCNCCCN
InChI
1S/C9H21N3O.2ClH/c1-9(13)12-8-3-2-6-11-7-4-5-10;;/h11H,2-8,10H2,1H3,(H,12,13);2*1H
InChI key
BWGUIRARVGYOIR-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
765929762962771775
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)