Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 271,00 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1710,00 zł |
10 x 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
271,00 zł
Nazwa produktu
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with 1% trimethylchlorosilane, derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
liquid
quality
LiChropur™
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n
SMILES string
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
InChI key
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™ | description derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™, ≥98.5% | description BioReagent, for silylations, LiChropur™ | description synthesis grade |
| assay ≥97.0% | assay ≥98.5% (GC) | assay - | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reagent type: derivatization reagent | reaction suitability reagent type: derivatization reagent | reaction suitability - | reaction suitability reagent type: derivatization reagent |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index n |
| quality LiChropur™ | quality LiChropur™ | quality for silylations, LiChropur™ | quality - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
78.8 °F - closed cup
flash_point_c
26 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?