Merck
907553
Sigma-Aldrich
(2R,3S,4S,5S,6R)-2-(((tert-butyldimethylsilyl)oxy)methyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
≥95%
Synonim(y):
6-O-tert-butyldimetylosililo-1-tio-α-D-mannozyd fenylu
Wybierz wielkość
250 MG
1001,00 zł
1001,00 zł
Cena katalogowa1430,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1001,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H30O5SSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
1001,00 zł
Cena katalogowa1430,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95%
Formularz
chunks
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Si](OC[C@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)Sc2ccccc2)(C(C)(C)C)(C)C
Klucz InChI
TWBUWRKSGDZICZ-UHDSXZAQSA-N
Zastosowanie
Jest to chroniony mannopiranozyd przydatny jako budulec do syntezy złożonych węglowodanów. Związek posiada grupy ochronne α-fenyloetio i 6-tert-butylodimetylosililowe.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.