Merck
90467
Supelco
Cryptochlorogenic acid
analytical standard
Synonim(y):
4-O-Caffeoylquinic acid, 4-O-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)-D-quinic acid, Cryptochlorogenic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤5.0% residual solvents
≤6.0% water
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](O)[C@@H]1OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)C(O)=O
InChI
1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(21)25-14-11(19)6-16(24,15(22)23)7-12(14)20/h1-5,11-12,14,17-20,24H,6-7H2,(H,22,23)/b4-2+/t11-,12-,14-,16+/m1/s1
Klucz InChI
GYFFKZTYYAFCTR-JUHZACGLSA-N
Opis ogólny
Kwas kryptochlorogenowy to polifenol,[1] występujący w różnych roślinach, który odgrywa kluczową rolę w ochronie przed różnymi chorobami związanymi z wiekiem.[2]
Zastosowanie
Kwas kryptochlorogenowy może być stosowany jako wzorzec odniesienia w oznaczaniu kwasu kryptochlorogenowego w liściach Hibiscus sabdariffa przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (HPLC-MS).[1]
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
LC/MS/MS characterization of phenolic constituents in dried plums.
Fang N, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50(12), 3579-3585 (2002)
Phytochemistry, antioxidant capacity, total phenolic content and anti-inflammatory activity of Hibiscus sabdariffa leaves.
Zhen J, et al.
Food Chemistry, 190, 673-680 (2016)
Liangmian Chen et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 63(1), 25-32 (2015-03-07)
For the determination of seven caffeoylquinic acids [neochlorogenic acid (NcA), cryptochlorogenic acid (CcA), chlorogenic acid (CA), caffeic acid (CfA), isochlorogenic acid A (Ic A), isochlorogenic acid B (Ic B), isochlorogenic acid C (Ic C)] and two flavonoids [luteolin 7-O-glucoside (LtG) and luteolin (Lt)]
Liangmian Chen et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 95, 93-101 (2014-03-25)
A novel three-channel isocratic elution high performance liquid chromatography with electrochemical detection (3LC-ECD) system was developed for the simultaneous determination of various bioactive redox components in Shuang-Huang-Lian (SHL) preparations. This 3LC-ECD system consists of three isocratic elution flow ways, two