Przejdź do
SMB00221
4,5-Di-O-caffeoylquinic acid
≥85% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
4,5-DCQA, 4,5-Di-O-caffeoylquinate, 4,5-Dicaffeoylquinic acid, Isochlorogenate C, Isochlorogenic acid C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H24O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
516.45
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥85% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1C[C@@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@H]1OC(=O)\C=C\c3ccc(O)c(O)c3)C(O)=O
InChI
1S/C25H24O12/c26-15-5-1-13(9-17(15)28)3-7-21(31)36-20-12-25(35,24(33)34)11-19(30)23(20)37-22(32)8-4-14-2-6-16(27)18(29)10-14/h1-10,19-20,23,26-30,35H,11-12H2,(H,33,34)/b7-3+,8-4+/t19-,20-,23+,25-/m1/s1
InChI key
UFCLZKMFXSILNL-RVXRWRFUSA-N
General description
4,5-Di-O-caffeoylquinic acid (4,5-COQ) is a derivative of caffeoylquinic acid which is a bioactive phenylpropanoid.
Application
4,5-Di-O-caffeoylquinic acid has been used as a reference standard to detect phenolic compounds from Artemisia species using high-performance liquid chromatography with diode array detection (HPLC-DAD) It has also been used as a standard in high-performance liquid chromatography with diode array detection (HPLC-DAD) respectively.
Biochem/physiol Actions
4,5-Di-O-caffeoylquinic acid (4,5-COQ) is an excellent antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial, antifungal, and cytoprotective agent. It also shows neuroprotective and anti-amyloidogenic properties and can inhibit 42-mer amyloid β-protein (Aβ42). 4,5-COQ displays anti-human immunodeficiency virus (HIV) activity as its effectively inhibits HIV-1 reverse transcriptase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB0022465969SMB00131
description
≥85% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥98.0%
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥85% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥98.0%
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)