Merck
901786
Sigma-Aldrich
nitro-Grela SI-o-tolyl
≥95%
Synonim(y):
(1,3-Di-o-tolylimidazolidin-2-ylidene)dichloro(2-isopropoxy-5-nitrobenzylidene)ruthenium(II)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H29Cl2N3O3Ru
Masa cząsteczkowa:
615.51
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Postać
powder
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
≥300 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
This is an olefin metathesis catalyst that is efficient in reactions with sterically crowded substrates.
Informacje prawne
Sold in collaboration with Apeiron Synthesis, Inc. Research quantities are 100 g / customer / year. For quantities that exceed the research limit, please contact the supplier at www.apeiron-synthesis.com.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.