Merck
87649
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol
puriss., ≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(S)-(+)-α-Tetralol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.20
Beilstein:
2208779
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
puriss.
Próba
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Formularz
crystals
aktywność optyczna
[α]20/D +33±1°, c = 2.5% in chloroform
czystość optyczna
enantiomeric ratio: 99:1 (GC)
mp
37-39 °C
ciąg SMILES
O[C@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7H2/t10-/m0/s1
Klucz InChI
JAAJQSRLGAYGKZ-JTQLQIEISA-N
informacje o genach
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Urmi Dhagat et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(17), 5274-5276 (2010-07-27)
A comparison of the structures and kinetic properties of human 20alpha-hydroxysteroid dehydrogenase (AKR1C1) and its mutant enzymes (Leu308Val and Leu308Ala) indicates that Leu308 is a selectivity determinant for substrate binding. While the Leu308Val mutation improved the catalytic efficiency (k(cat)/K(m)) of
Ingo Bichlmaier et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(5), 1818-1827 (2006-03-03)
A set of 28 enantiomers comprising rigid and flexible secondary alcohols was synthesized by the asymmetric Corey-Bakshi-Shibata reduction. The enantiomerically pure alcohols were subjected to enzymatic glucuronidation assays employing the human UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) 2B7 and 2B17. Both UGTs displayed high