Merck
83923
Sigma-Aldrich
(−)-cis-Rose oxide
purum, ≥95.0% (GC)
Synonim(y):
(2S,4R)-2-(2-Methyl-1-propenyl)-4-methyltetrahydropyran
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Beilstein:
5496892
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum
Próba
≥95.0% (GC)
aktywność optyczna
[α]20/D −28±1°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454
tw
70-71 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H]1CCO[C@@H](C1)\C=C(\C)C
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.