Merck
W323608
Sigma-Aldrich
Tetrahydro-4-methyl-2-(2-methyl-1-propenyl)-2H-pyran
mixture of cis and trans, ≥98%, stabilized, FG
Synonim(y):
(+)-Rose oxide, (4S)-2-(2-Methyl-1-propenyl)-4-methyltetrahydropyran
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Numer FEMA:
3236
Beilstein:
1680588
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2269
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
13.037
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
zawiera
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
tw
86 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
geranium; green; rose
ciąg SMILES
C[C@@H]1CCO[C@H](C1)\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)6-10-7-9(3)4-5-11-10/h6,9-10H,4-5,7H2,1-3H3
Klucz InChI
CZCBTSFUTPZVKJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter