Kluczowe dokumenty
80138
Supelco
Redox standard
600 mV
Wybierz wielkość
500 ML
681,00 zł
681,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 ML
681,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
681,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
opis
redox potential: 600 mV ±5 mV, 25°C
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
environmental
pharmaceutical
Format
mixture
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Ten wzorzec Redox ma potencjał 600 mV ±5 mV. Odnosi się do potencjału elektrody platynowej względem elektrody odniesienia Ag/AgCl w 3M chlorku potasu.
Zastosowanie
Wzorzec redoks działa jako wzorzec kontrolny, a nie wzorzec kalibracyjny, który kontroluje działanie elektrod pomiarowych i referencyjnych.
Cechy i korzyści
  • Szeroki zakres wartości
  • Bardzo wysoka specyfikacja (±5mV)
  • Dostępna szczegółowa karta charakterystyki (SDS)
  • Certyfikowany z potwierdzoną weryfikowalną dokładnością i niepewnością pomiaru
  • Gwarantowana stabilność przez cały okres przydatności do użycia
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)