Merck
793108
Sigma-Aldrich
Specially Denatured Alcohol
190 proof, SDA 35A, contains Ethyl acetate
Synonim(y):
Ethanol, SDA
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
15101802
Identyfikator substancji w PubChem:
Aby zapytać o ten produkt 793108, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Formularz
liquid
zawiera
Ethyl acetate
stężenie
190 proof
Zastosowanie
food and beverages
Informacje podatkowe i licencyjne
Permit for use required
ciąg SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
5GA znajduje się w metalowym bębnie z elastyczną wylewką.
5GA-PB znajduje się w polietylenowym bębnie z elastyczną wylewką.
3x5GA znajduje się w metalowym bębnie z elastyczną wylewką.
3x5GA-PB znajduje się w polietylenowym bębnie z elastyczną wylewką.
55GA znajduje się w metalowym bębnie.
55GA-PB znajduje się w polietylenowym bębnie.
Komponenty
95.92% (v/v) Ethanol, 190 Proof
4.08% (v/v) Ethyl acetate
Inne uwagi
Informacje dotyczące zamawiania:
Aby zakupić specjalnie skażony alkohol, klienci muszą posiadać zezwolenie na używanie alkoholu przemysłowego wydane przez Biuro Podatków i Handlu Alkoholem i Tytoniem (TTB).
  • Zezwolenie musi być opatrzone podpisem klienta i datą przesłania do Sigma-Aldrich oprócz oryginalnego podpisu i daty.
  • Zezwolenie musi zawierać słowo "kopia" napisane odręcznie lub ostemplowane.
  • Numer zezwolenia musi zawierać prawidłowe oznaczenie stanu lub USA, zgodne z adresem wysyłki.
  • Adres zezwolenia musi być zgodny z adresem wysyłki w systemie Sigma-Aldrich.
  • Zezwolenie musi być dostarczone tylko przy pierwszym zamówieniu na adres [email protected].
  • Wszystkie zamówienia wymagają przesłania zamówienia z oświadczeniem "ważne zezwolenie #####" na adres [email protected].
TTB Link
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
62.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
U Allenstein et al.
Soft matter, 11(25), 5053-5059 (2015-06-02)
Cells require adhesion to survive, proliferate and migrate, as well as for wound healing and many other functions. The strength of contractile cell forces on an underlying surface is a highly relevant quantity to measure the affinity of cells to
Sonia Soloneski et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 29(5), 834-844 (2015-03-31)
In vitro effects of the carbamates pirimicarb and zineb and their formulations Aficida® (50% pirimicarb) and Azzurro® (70% zineb), respectively, were evaluated in Chinese hamster ovary (CHO-K1) cells. Whereas the cytokinesis-blocked micronucleus cytome assay was employed to test for genotoxicity
Nicholas J Niemuth et al.
Chemosphere, 135, 38-45 (2015-04-22)
The occurrence of intersex fish, where male reproductive tissues show evidence of feminization, have been found in freshwater systems around the world, indicating the potential for significant endocrine disruption across species in the ecosystem. Estrogens from birth control medications in
Danielle Hagstrom et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 147(1), 270-285 (2015-06-28)
Traditional toxicology testing has relied on low-throughput, expensive mammalian studies; however, timely testing of the large number of environmental toxicants requires new in vitro and in vivo platforms for inexpensive medium- to high-throughput screening. Herein, we describe the suitability of the asexual