Merck
78701
Supelco
Sclareol
reference material
Synonim(y):
(1R,2R,8aS)-Decahydro-1-(3-hydroxy-3-methyl-4-pentenyl)-2,5,5,8a-tetramethyl-2-naphthol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H36O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.50
Beilstein:
2054148
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
reference material
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
aktywność optyczna
[α]/D -28.0±3.0°, c = 1 in pyridine
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
bp
218-220 °C/19 mmHg (lit.)
mp
95-100 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@](C)(O)[C@@H]2CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C20H36O2/c1-7-18(4,21)13-9-16-19(5)12-8-11-17(2,3)15(19)10-14-20(16,6)22/h7,15-16,21-22H,1,8-14H2,2-6H3/t15-,16+,18-,19-,20+/m0/s1
Klucz InChI
XVULBTBTFGYVRC-HHUCQEJWSA-N
Opis ogólny
Ten materiał referencyjny (RM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten RM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość, w tym niepewność i data ważności, są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)