Merck
75636
Sigma-Aldrich
Osmium tetroxide solution
2.5% in tert-butanol
About This Item
Wzór liniowy:
OsO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
zawiera
tert-butyl hydroperoxide as stabilizer
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
stężenie
2.5% in tert-butanol
gęstość
0.81 g/mL at 20 °C
1.0 g/mL at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
Klucz InChI
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)