Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
MDL number:
Colour Index Number:
75350
Beilstein/REAXYS Number:
1885558
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O=C1C2=C(C=C(O)C(C)=C2O)C(C3=CC=CC=C31)=O
InChI
1S/C15H10O4/c1-7-11(16)6-10-12(13(7)17)15(19)9-5-3-2-4-8(9)14(10)18/h2-6,16-17H,1H3
InChI key
IRZTUXPRIUZXMP-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rubiadin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?