Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.14
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1O
InChI
1S/C9H6O4/c10-6-3-1-5-2-4-7(11)13-9(5)8(6)12/h1-4,10,12H
InChI key
ATEFPOUAMCWAQS-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?