Przejdź do
PHL83274
Alizarin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
1,2-Dihydroxyanthraquinone, Mordant Red 11
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.21
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Colour Index Number:
58000
Beilstein/REAXYS Number:
1914037
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
mp
279-283 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
Oc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
InChI
1S/C14H8O4/c15-10-6-5-9-11(14(10)18)13(17)8-4-2-1-3-7(8)12(9)16/h1-6,15,18H
InChI key
RGCKGOZRHPZPFP-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
122777PHL89267PHL89771
Alizarin phyproof® Reference Substance
PHL83274
Alizarin
Rubiadin phyproof® Reference Substance
PHL89267
Rubiadin
Purpurin phyproof® Reference Substance
PHL89771
Purpurin
grade
primary reference standard
grade
-
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
-
format
-
format
neat
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
application(s)
food and beverages
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
food and beverages
mp
279-283 °C (lit.)
mp
279-283 °C (lit.)
mp
-
mp
253-256 °C (lit.)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥85.0% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alizarin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)