74026
delta-Decalactone
analytical standard
Synonim(y):
(±)-5-Decanolide, 6-pentyloxan-2-one, δ-Decanolactone, (±)-δ-Pentyl-δ-valerolactone, (±)-6-Pentyltetrahydro-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxydecanoic acid δ-lactone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456-1.462
n20/D 1.458 (lit.)
tw
117-120 °C/0.02 mmHg (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
gęstość
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
ciąg SMILES
CCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
Klucz InChI
GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- In yogurt using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- In sweet whey powder using gas chromatography/olfactometry (GC-O) and gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS).
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?