Key Documents
74023
trans-2-Dodecenoyl-L-carnitine
analytical standard
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(2E)-1-oxo-2-dodecen-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt, C12:1-Carnitine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥93.0% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]/D -15±2°, c = 0.1 in methanol
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
clinical testing
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]C(C([H])([H])[C@](OC(/C([H])=C([H])/C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H])=O)([H])C([H])([H])[N+](C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])=O
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)