Merck
14751
trans-2-Dodecenoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[[(2E)-1-oxo-2-dodecen-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19D3H32NO4
Masa cząsteczkowa:
344.50
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]C(C[C@@H](OC(/C=C/CCCCCCCCC)=O)C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C)=O
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)