Merck
71878
Sigma-Aldrich
H-D-Lys(Alloc)-OH
puriss., ≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
Nδ-Alloc-D-lysine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
puriss.
Próba
≥99.0% (HPLC)
Formularz
lumps
aktywność optyczna
[α]20/D −18.5±1°, c = 1% in 1 M HCl
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N[C@H](CCCCNC(=O)OCC=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-2-7-16-10(15)12-6-4-3-5-8(11)9(13)14/h2,8H,1,3-7,11H2,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m1/s1
Klucz InChI
JMZPOGGPUVRZMI-MRVPVSSYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)