Merck
71007-576BC
Millipore
GDS E. coli O157:H7 Tq
suitable for RT-PCR, for Escherichia coli
Wybierz wielkość
576 TESTS
30 860,00 zł
30 860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
576 TESTS
30 860,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106302
NACRES:
NA.85
30 860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
agency
according to Immunomagnetic Separation (IMS)
meets requirements for AOAC® (OMA)
meets requirements for AOAC® PTM
meets requirements for Health Canada
meets requirements for MicroVal
Poziom jakości
linia produktu
Assurance GDS®
okres trwałości
6-12 mo.
Właściwości
0.1 mL amp tubes
opakowanie
pkg of 576 tests
producent / nazwa handlowa
BioControl Systems
metody
RT-PCR: suitable
Zastosowanie
food and beverages
pathogen testing
kompatybilność
configured for BioControl Systems GDS Rotor-Gene
configured for BioControl Systems GDS
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Escherichia coli (O157:H7)
Opis ogólny
10472, genetyczny system wykrywania E. coli O157:H7 Tq to zautomatyzowany system amplifikacji kwasu nukleinowego do wykrywania E. coliO157:H7 w próbkach żywności i próbkach środowiskowych. Opatentowana procedura przygotowania próbki oparta na PickPen® IMS szybko i skutecznie wychwytuje E. coli O157:H7, oddzielając patogen od hamujących materiałów tła, zapewniając prawidłowe reakcje PCR dla wszystkich rodzajów próbek, w tym trudnych próbek żywności i próbek środowiskowych. Technologia 10472 PCR zapewnia dwa dodatkowe poziomy specyficzności dzięki zastosowaniu zarówno wysoce specyficznych starterów, jak i sond, aby zapewnić dokładne wykrywanie E. coli O157:H7.
Zastosowanie
GDS, genetyczny system wykrywania E. coli O157:H7 Tq to zautomatyzowany system amplifikacji kwasu nukleinowego do wykrywania patogennej E. coli O157:H7 w żywności, składnikach i próbkach środowiskowych.
Cechy i korzyści
  • Wyniki dostępne w ciągu 8 godzin dla próbek 25 g / 10 godzin dla próbek złożonych 375 g.
  • Pozytywne próbki można potwierdzić na obecność genów stx w ciągu dodatkowych 2 godzin za pomocą testu GDS Shiga Toxin Genes (O157) (PN 71005BC).
  • Zatwierdzony dla mielonej wołowiny, mięsa wołowego, zielonych warzyw liściastych, soków i wody do irygacji kiełków.
  • Zawiera innowacyjny PickPen® do separacji immunomagnetycznej (IMS) zapewniający dodatkową specyficzność i szybki czas uzyskania wyników.
  • Uproszczone przygotowanie próbki nie wymaga bloków grzewczych ani przygotowania odczynników.
Komponenty
Each 576 test kit includes:
  • E. coli O157:H7 Amplification Tubes Tq (0.1 mL)
  • O157 Concentration Reagent
  • Resuspension Buffer Tq
  • Wash Solution
NOTE: The 100 kit includes standard 0.2 mL amp tubes whereas the 576 kit includes smaller 0.1 mL amp tubes.  The 576 kit requires additional equipment tools to process per the kit Directions for Use.
Metoda testowania
PCR, separacja immunomagnetyczna (IMS)
Informacje prawne
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)