Merck
70158
Supelco
(−)-Myrtenol
analytical standard
Synonim(y):
(1R)-2-Pinen-10-ol, (1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.23
Beilstein:
2206583
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
aktywność optyczna
[α]/D -56±1°, c = 1 in chloroform
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.496
bp
220-222 °C (lit.)
gęstość
0.981 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(C)[C@H]2CC=C(CO)[C@@H]1C2
InChI
1S/C10H16O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,8-9,11H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-/m0/s1
Klucz InChI
RXBQNMWIQKOSCS-IUCAKERBSA-N
Opis ogólny
(-)-Myrtenol jest naturalnie występującym alkoholem monoterpenowym, należącym do klasy lotnych związków organicznych. Jest szeroko stosowany w zapachach, produktach kosmetycznych, środkach czyszczących i środkach aromatyzujących w różnych produktach spożywczych.[1]
Zastosowanie
(-)-Myrtenol może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w próbkach biologicznych przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną i spektrometrią mas z jonizacją elektrorozpryskową.[1]
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Use as chiral building block[2][3][4][5]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R. Pellegata et al.
Helvetica Chimica Acta, 70, 71-71 (1987)
Sensitive determination of monoterpene alcohols in urine by HPLC-FLD combined with ESI-MS detection after online-solid phase extraction of the monoterpene-coumarincarbamate derivates
Meesters.W.JR, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 875(2), 444-450 (2008)
Y. Bounameaux et al.
Helvetica Chimica Acta, 66, 989-989 (1983)
L. Borowiecki et al.
Liebigs Ann. Chem., 1775-1775 (1982)
Synthesis of stable thromboxane A2 analogs: pinane thromboxane A2 (PTA2) and carbocyclic thromboxane A2 (CTA2).
K C Nicolaou et al.
Methods in enzymology, 86, 400-409 (1982-01-01)