Merck
69894
Sigma-Aldrich
MES potassium salt
≥99.0% (T)
Synonim(y):
2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid potassium salt, 4-Morpholineethanesulfonic acid potassium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12KNO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161700
Próba
≥99.0% (T)
zanieczyszczenia
≤1% water
przydatny zakres pH
5.5-6.7
pKa 
6.1
rozpuszczalność
H2O: 0.35 g/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
[K+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.K/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Klucz InChI
IMFIKFZWLAWMQE-UHFFFAOYSA-M
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)