Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 889,00 zł |
Informacje o tej pozycji
889,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
faint beige to beige, white to yellow
application(s)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H44O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h12,14,16,30H,9-11,13,15,17-19H2,1-8H3/b21-14+,22-16+/t29-/m1/s1
InChI key
RZFHLOLGZPDCHJ-XZXLULOTSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| application(s) vitamins, nutraceuticals, and natural products | application(s) detection | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade - | grade analytical standard |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥75% (GC) | assay ≥97.0% (HPLC) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 68814-10MG | 04061832764726 |
| 68814-100MG | 04061834421979 |