Przejdź do
T2028
(+)-δ-Tocopherol
≥90%
Synonim(y):
delta Tocopherol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4400,00 zł
3300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H46O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.65
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058016
UNSPSC Code:
12352212
NACRES:
NA.79
EC Number:
204-299-0
MDL number:
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant
Quality Segment
assay
≥90%
form
liquid
color
light yellow to dark orange
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2cc(O)cc(C)c2O1
InChI
1S/C27H46O2/c1-20(2)10-7-11-21(3)12-8-13-22(4)14-9-16-27(6)17-15-24-19-25(28)18-23(5)26(24)29-27/h18-22,28H,7-17H2,1-6H3/t21-,22-,27-/m1/s1
InChI key
GZIFEOYASATJEH-VHFRWLAGSA-N
Application
(+)-δ-Tocopherol has been used as a reference material for its extraction from oil using high performance liquid chromatography (HPLC). It has also been used as a standard to quantify δ-tocopherol in soybean using reverse-phase high performance liquid chromatography.
Biochem/physiol Actions
Tocopherols (TCP) (vitamin E) are a series (α, β, γ and δ) of chiral organic molecules that vary in their degree of methylation of the phenol moiety of the chromanol ring. Tocopherols are fat soluble anti-oxidants that protect cell membranes from oxidative damage. δ-T is methylated at the 8-position. It has an anticancer property. δ-T is involved in proinflammatory response initiated by reactive oxygen species. It lowers lipid accumulation and promotes neuronal differentiation. δ-T also has antiangiogenic and natriuretic activities.
Tocopherols (TCP) (vitamin E) are a series (α, β, γ and δ) of chiral organic molecules that vary in their degree of methylation of the phenol moiety of the chromanol ring. Tocopherols are lipid soluble anti-oxidants that protect cell membranes from oxidative damage. α-Tocopherol is the form of tocopherol preferentially absorbed by homo sapiens. Various isofroms and analogues of tocopherol have opposing and differentiated regulatory activities in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
90669T1782T3251
biological source
plant
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
assay
≥90%
assay
96.0-102.0%
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
light yellow to dark orange
color
tan
color
dark brown, colorless to dark yellow
color
faint brown to brown, yellow to very dark yellow
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)