Przejdź do
05644
β-Tocotrienol
analytical standard
Synonim(y):
(R)-β-Tocotrienol, [R-(E,E)]-3,4-Dihydro-2,5,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl)-2H-1-benzopyran-6-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
15 970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H42O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.63
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
207-708-0
MDL number:
15 970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Elaeis guineensis
Quality Segment
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
form
liquid, viscous liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
color
colorless to amber
application(s)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)cc(C)c2O1
InChI
1S/C28H42O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-24(6)26(29)19-23(5)27(25)30-28/h11,13,15,19,29H,8-10,12,14,16-18H2,1-7H3/b21-13+,22-15+/t28-/m1/s1
InChI key
FGYKUFVNYVMTAM-WAZJVIJMSA-N
General description
β-Tocotrienol is a naturally occurring forms of vitamin E commonly found in cereals such as whole wheat flour.
Application
β-Tocotrienol may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in chicken meat samples using liquid chromatography technique.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P51550720569745
application(s)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
detection
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
color
colorless to amber
color
white to off-white
color
colorless to amber
color
colorless to amber
biological source
Elaeis guineensis
biological source
synthetic (organic)
biological source
Elaeis guineensis
biological source
Elaeis guineensis
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)