Merck
66450
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-cyclohexene
purum, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
1,2,3,6-Tetrahydrotoluene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.17
Beilstein:
1901299
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum
Próba
≥99.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442
bp
101-102 °C (lit.)
gęstość
0.799 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1CCC=CC1
InChI
1S/C7H12/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3
Klucz InChI
FSWCCQWDVGZMRD-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
19.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)